Artikelnummer. 10606142
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Liter
25 Milliliter
250 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
Menge
Verpackung
unitSize
10606142
250 mL
Glasflasche
250 Milliliter
10283032
25 mL
Glasflasche
25 Milliliter
10063613
1 L
Glasflasche
1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer.
10606142
Lieferant
Thermo Scientific Acros
Lieferanten-Nr.
129822500
194.75 CHF gültig bis 2026-04-17 BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "27989" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CAS: 629-62-9 | C15H32 | 212.42 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS
629-62-9
Summenformel
C15H32
Molekulargewicht (g/mol)
212.42
MDL-Nummer
MFCD00008990
InChI-Schlüssel
YCOZIPAWZNQLMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym
n-pentadecane, pentadekan, unii-16h6k2s8m2, ch3-ch2 13-ch3, mys, pentadecane, analytical standard, pentadecan, medicinal plant, pentadecyl group, pentadecane, n
PubChem CID
12391
ChEBI
CHEBI:28897
IUPAC-Name
Pentadecan
SMILES
CCCCCCCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material
n-Pentadecane
Namenshinweis
99%
CAS Min. %
98.5
CAS Max. %
100.0
Schmelzpunkt
9.9°C
Dichte
0.7730g/mL
Siedepunkt
270.0°C
Flammpunkt
132°C
Infrarotspektrum
Echt
Prozentgehaltsbereich
98.5% min. (GC)
Verpackung
Glasflasche
Strukturformel
CH3 (CH2 )13 CH3
Brechungsindex
1.4307 to 1.4327
Menge
250 mL
Beilstein
01, 172
Relative Dichte
0.773
Löslichkeitsinformationen
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formelmasse
212.42
Reinheit (%)
99%
Physikalische Form
Flüssigkeit
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt.
Datenschutzrichtlinie .
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?