Learn More
N-palmitoyl-D-erythro-sphingosin, synthetisch, 98 % (99 + % e.e.)
Catalog Number p-3758625
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
24696-26-2
C34H67NO3
537.91
MFCD00056205
YDNKGFDKKRUKPY-UHFFFAOYNA-N
c16-ceramide, d-erythro-c16-ceramide, n-palmitoyl 4-sphingenine, n-palmitoyl-d-sphingosine, d-erythro-4-ceramide, n-palmitoylsphingosinee, d-erythro-n-palmitoylsphingosine, n-hexadecanoyl-d-erythro-ceramide, d-erythro-n-hexadecanoylsphingenine, 2s,3r,4e-2-n-palmitoyloctadecasphinga-4-ene
71314645
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NC(CO)C(O)C=CCCCCCCCCCCCCC
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
24696-26-2
C34H67NO3
537.91
MFCD00056205
YDNKGFDKKRUKPY-UHFFFAOYNA-N
c16-ceramide, d-erythro-c16-ceramide, n-palmitoyl 4-sphingenine, n-palmitoyl-d-sphingosine, d-erythro-4-ceramide, n-palmitoylsphingosinee, d-erythro-n-palmitoylsphingosine, n-hexadecanoyl-d-erythro-ceramide, d-erythro-n-hexadecanoylsphingenine, 2s,3r,4e-2-n-palmitoyloctadecasphinga-4-ene
71314645
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NC(CO)C(O)C=CCCCCCCCCCCCCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-Palmitoyl-D-erythro-sphingosine
Namenshinweis Synthetical, ≥99% ee
Schmelzpunkt 94.0°C to 95.0°C
Farbe Weiß
Enantiomerenüberschuss 99.0% min.
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in chloroform,soluble in dichloromethane,insoluble in acetone
IUPAC-Name N-(1,3-Dihydroxyoctadec-4-en-2-yl)hexadecanamid
Formelmasse 537.91
Reinheit (%) 98% (99+% E.E.)
Physikalische Form Kristallpulver