Learn More
n-Octyl-β-D-Glucopyranosid (weißes kristallines Pulver), Fisher BioReagents
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbige Poly-Flasche
Poly Micro Tube
Poly-Mikro-Röhrchen
Beschreibung
n-Octyl-β-D-Glucopyranoside is a highly purified, nonionic detergent.
Spezifikation
Extinktion | 0.3 max. at 260nm |
Chemischer Name oder Material | n-Octyl-β-D-Glucopyranoside |
Farbe | White |
Physikalische Form | Powder/Solid |
Schmelzpunkt | 105°C |
Prozentgehaltsbereich | ≥98 % |
Menge | 500 mg |
Merck Index | 15, 6857 |
IUPAC-Name | (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-(octyloxy)oxane-3,4,5-triol |
Formelmasse | 292.4 |