Learn More
n-Octyl-β-D-Glucopyranosid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 17811371 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17811371 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17811371 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215005401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.90 CHF
    92.32 CHF / 1 Gramm
    Sparen 4.58 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
N-Octyl-β-D-glucopyranosid >98 %, weißes Pulver, nichtionisches Detergens für Membranprotein.
  • Nichtionisches Alkyl-Glucosid-Reinigungsmittel, das häufig bei der Solubilisierung von Membranproteinen und Phospholipiden verwendet wird.
  • Wird bei molarabhängigen Verhältnissen für die Solubilisierung von Phosphatidylcholin-Doppelschichten verwendet.
  • Wird zur Proteinkristallisation sowie zur Verbesserung der Oligosaccharid-Spaltung von Glykoproteinen mit Endoglycosidase F verwendet
Chemische Identifikatoren
CAS 29836-26-8
Summenformel C14H28O6
Molekulargewicht (g/mol) 292.37
MDL-Nummer MFCD00063288
InChI-Schlüssel HEGSGKPQLMEBJL-RKQHYHRCSA-N
Synonym n-Octyl-b-D-glucoside, OGP
PubChem CID 62852
IUPAC-Name (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(Hydroxymethyl)-6-(octyloxy)oxan-3,4,5-triol
SMILES CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Octyl-β-D-glucopyranoside
Farbe Weiß
Namenshinweis Molekularbiologie
Physikalische Form Pulver
Schmelzpunkt 89 °C bis 100 °C (Literatur)
Menge 1 g
Hinweise zur Reinheitsqualität 98%
Prozentgehaltsbereich ≥ 98%
Spezifische Drehung -31 ±3° (c=5, Wasser)
Beilstein 84118
Löslichkeitsinformationen Löslich in Wasser (10 mg/ml klare farblose Lösung).