Learn More
N-Octyl-beta-D-thioglucopyranosid, Elektrophoresequalität, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15490577
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2.50 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15490577 10 g 10 Gramm
15400587 2.5 g 2.50 Gramm
15480577 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15490577 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J66416.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 85618-21-9 | C14H28O5S | 308.433 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 85618-21-9
Summenformel C14H28O5S
Molekulargewicht (g/mol) 308.433
MDL-Nummer MFCD00012189
InChI-Schlüssel CGVLVOOFCGWBCS-DGTMBMJNSA-N
Synonym octyl thioglucopyranoside, octyl-i 2-d-1-thioglucopyranoside
PubChem CID 53720324
IUPAC-Name (2R,3S,4S,5S,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-Octylsulfanyloxae-3,4,5-Triol
SMILES CCCCCCCCSC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Octyl-beta-D-thioglucopyranoside
Schmelzpunkt 128°C
Farbe Weiß
Menge 10 g
Beilstein 4182783
Formelmasse 308.44
Reinheit (%) ≥98%
Güte Elektrophorese
Physikalische Form Kristallpulver