Learn More
N-Octyl-beta-D-Thioglucopyranosid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
n-Octyl-beta-D-thioglucopyranoside is used for cell lysis or to solubilise membrane proteins without denaturing them. This is particularly of use in order to crystallise them or to reconstitute them into lipid bilayers. It has been used in a study to assess the crystallization and preliminary x-ray analysis of human plasma apolipoprotein C-I. It has also been used in a study that investigated the identification of Chlamydia pneumoniae proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
N-Octyl-beta-D-Thioglucopyranosid wird zur Zelllyse oder zum Lösen von Membranproteinen verwendet, ohne dass deren Denaturierung erfolgt. Dies ist besonders nützlich, um diese Proteine zu kristallisieren oder in Lipiddoppelschichten zu rekonstituieren. Wurde in einer Studie zur Beurteilung der Kristallisation und vorläufigen Röntgenanalyse von humanem Plasma Apolipoprotein C-I verwendet. Dieses wurde auch in einer Studie verwendet, die die Untersuchung der Identifizierung von Chlamydia pneumoniae-Proteinen zum Inhalt hatte.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Wasser oder Methanol
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | n-Octyl-beta-D-thioglucopyranoside |
| Schmelzpunkt | 128°C |
| Farbe | Weiß |
| Menge | 10 g |
| Beilstein | 4182783 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in ethanol, water or methanol |
| Formelmasse | 308.44 |
| Reinheit (%) | ≥98% |
| Physikalische Form | Kristallpulver |