Learn More
N-Octyl-beta-D-Glucopyranosid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11318006
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11318006 250 mg 250 Milligramm
11308006 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318006 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13259.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 29836-26-8 | C14H28O6 | 292.37 g/mol
2-Bromo-4'-(diethylamino)acetophenone, is used as non-ionic dialyzable detergent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Bromo-4′-(diethylamino)acetophenon, wird als nichtionisches dialyzables Reinigungsmittel verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Wärme- und feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29836-26-8
Summenformel C14H28O6
Molekulargewicht (g/mol) 292.37
MDL-Nummer MFCD00063288
InChI-Schlüssel HEGSGKPQLMEBJL-RKQHYHRCSA-N
Synonym octyl-beta-d-glucopyranoside, b-octylglucoside, octyl beta-d-glucopyranoside, octyl beta-d-glucoside, octyl glucoside, n-octyl-beta-d-glucoside, octyl b-d-glucopyranoside, 2r,3s,4s,5r,6r-2-hydroxymethyl-6-octyloxy tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, unii-v109wut6rl, n-octyl glucoside
PubChem CID 62852
IUPAC-Name (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(Hydroxymethyl)-6-Octoxyoxan-3,4,5-Triol
SMILES CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Octyl-beta-D-glucopyranoside
Schmelzpunkt 103°C to 104°C
Menge 250 mg
Beilstein 84118
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Optische Drehung −31° (c=2 in Methanol)
Formelmasse 292.37