Learn More
n-Octyl-beta-D-Glucopyranosid, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15498719
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15498719 10 g 10 Gramm
15478719 1 g 1 Gramm
15488719 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15498719 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J67390.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 29836-26-8 | C14H28O6 | 292.37 g/mol
It is used for the solubilization and reconstitution of membrane-bound proteins. The high critical micelle concentration (0.7%) of n-octylglucoside facilitates ready removal from final protein extracts by dialysis or gel filtration. n-Octylglucoside can be used in 2D electrophoresis and to improve selectivity of immunoprecipitation of phosphotyrosine modified proteins. Also useful in 2D electrophoresis and in an immunoprecipitation buffer for the immunopurification of phospho-tyrosine peptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Sie wird für die Lösungsbildung und Rekonstitution membrangebundener Proteine verwendet. Die hohe kritische Mizellenkonzentration (0.7 %) von n-Octylglucosid erleichtert die leichte Entfernung endgültiger Proteinextrakte durch Dialyse oder Gelfiltration. N-Octylglucosid kann bei der 2D-Elektrophorese verwendet werden und verbessert die Selektivität der Immunpräzipitation von phosphotyrosinmodifizierten Proteinen. Auch nützlich bei der 2D-Elektrophorese und in einem Immunpräzipitationspuffer für die Immunopurifikation von Phospho-Tyrosin-Peptiden.
Löslichkeit
Löslich in DMSO, Methanol und Wasser.
Hinweise
Hygroskopisch. Von Wasser/Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Vor Wärme schützen. Unter inertem Gas lagern. Im Kühlschrank bei -20 °C aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29836-26-8
Summenformel C14H28O6
Molekulargewicht (g/mol) 292.37
MDL-Nummer MFCD00063288
InChI-Schlüssel HEGSGKPQLMEBJL-RKQHYHRCSA-N
Synonym octyl-beta-d-glucopyranoside, b-octylglucoside, octyl beta-d-glucopyranoside, octyl beta-d-glucoside, octyl glucoside, n-octyl-beta-d-glucoside, octyl b-d-glucopyranoside, 2r,3s,4s,5r,6r-2-hydroxymethyl-6-octyloxy tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, unii-v109wut6rl, n-octyl glucoside
PubChem CID 62852
SMILES CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Octyl-beta-D-glucopyranoside
Schmelzpunkt 103°C to 104°C
Farbe Weiß
Menge 10 g
Beilstein 84118
Empfindlichkeit Very Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO,methanol and water.
IUPAC-Name (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(Hydroxymethyl)-6-Octoxyoxan-3,4,5-Triol
Formelmasse 292.37
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Pulver