Learn More
N-Oktan, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10207333 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 mL
500 mL
2.5 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Metalltrommel
Packungsgröße:
2 Milliliter
2.50 Liter
25 Liter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10207333 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
10705401 2 mL Glasflasche 2 Milliliter
10577933 25 L Metalltrommel 25 Liter
10715401 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 10207333 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 129370025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CAS: 111-65-9 | C8H18 | 114.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-65-9
Summenformel C8H18
Molekulargewicht (g/mol) 114.23
MDL-Nummer MFCD00009556
InChI-Schlüssel TVMXDCGIABBOFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-octane, oktan, oktanen, ottani, oktanen dutch, heptane, methyl, oktan polish, ottani italian, octane, all isomers, unii-x1rv0b2fjv
PubChem CID 356
ChEBI CHEBI:17590
IUPAC-Name Octan
SMILES CCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Octane
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -57.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.7080g/mL
Siedepunkt 125.0°C to 127.0°C
Flammpunkt 13°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)6CH3
Brechungsindex 1.3965 to 1.3985
Menge 2.5 L
Beilstein 01, 159
Rückstand nach Verdampfung 0.05% max.
Merck Index 15, 6838
Relative Dichte 0.708
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.0007g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone, freely miscible with ether, benzene, petroleum, ether and gasoline
Viskosität 0.55 mPa.s (20°C)
Formelmasse 114.23
Dampfdruck 14mbar at 20°C
Reinheit (%) 99+%
Güte Extrarein
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Octane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.