Learn More
N-Octadecyltrichlorsilan, 95 %, enth. 5 bis 10 % verzweigte Isomere, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11462368
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11462368 250 g 250 Gramm
11452368 50 g 50 Gramm
11442368 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11462368 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15732.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 112-04-9 | C18H37Cl3Si | 387.929 g/mol
n-Octadecyltrichlorosilane is used in semiconductor industry to form self-assembled monolayer thin films on silicon dioxide substrates. Used in molecular electronics, as thin insulating gates in Metal-Insulator-Semiconductor Field-Effect Transistors. It is also used in platinum catalyzed synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Octadecyltrichlorsilan wird in der Halbleiterindustrie zur Bildung von selbst zusammengesetzten einlagigen Dünnschichten auf Siliziumdioxid-Substraten verwendet. Wird in der Molekularelektronik als dünnes Isoliergate in metallisolierten Halbleiter-Feldeffekttransistoren verwendet. Es wird auch in der platinkatalysierten Synthese verwendet.
Löslichkeit
Es zersetzt sich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Unter trockenem Inertgas lagern. Von Wasser/Feuchtigkeit fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-04-9
Summenformel C18H37Cl3Si
Molekulargewicht (g/mol) 387.929
MDL-Nummer MFCD00000484
InChI-Schlüssel PYJJCSYBSYXGQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym octadecyltrichlorosilane, trichloro octadecyl silane, n-octadecyltrichlorosilane, silane, trichlorooctadecyl, silane, octadecyltrichloro, n-octadecyl trichlorosilane, stearyltrichlorosilane, unii-1qle771pke, trichlorostearylsilane, trichloroctadecylsilane
PubChem CID 8157
IUPAC-Name Trichlor(octadecyl)silan
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Siedepunkt 160°C to 162°C (3mmHg)
Chemischer Name oder Material n-Octadecyltrichlorosilane
Schmelzpunkt ∼20°C
Menge 250 g
Hinweise zum Prozentgehalt enth. 5 bis 10 % verzweigte Isomere
Strukturformel CH3(CH2)17SiCl3
UN-Nummer UN1800
Beilstein 1778847
Flammpunkt 189°C (372°F)
Löslichkeitsinformationen Decomposes in water.
Formelmasse 387.94
Reinheit (%) 95%
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.46
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.984