Learn More
n-Octadecyltrichlorsilan (> 90%), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | n-Octadecyltrichlorosilane |
| CAS | 112-04-9 |
| Summenformel | C18H37Cl3Si |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H37Cl3Si/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22(19,20)21/h2-18H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl |
| IUPAC-Name | Trichlor(octadecyl)silan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 387.93 |
| Formelmasse | 386.173 |