Learn More
N-Octadecan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11338307
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11338307 2 kg 2 Kilogramm
11358307 100 g 100 Gramm
11348307 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 11338307 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 031954.A3
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CAS: 593-45-3 | C18H38 | 254.502 g/mol
n-octadecane is used as solvent, lubricant, transformer oil and anti-corrosion agents. It is also used in paraffin as well as chemical intermediate in organic synthesis. It plays an important role in pheromones as a chemical messenger. N-Octadecane/ molecular sieve 5A composites find application as thermal storage material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 593-45-3
Summenformel C18H38
Molekulargewicht (g/mol) 254.502
MDL-Nummer MFCD00009007
InChI-Schlüssel RZJRJXONCZWCBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-octadecane, octadecan, unii-n102p6haiu, n102p6haiu, octadecane, octadecane, analytical standard, octadecane, n, oktadekan, ccris 681, stearyl group
PubChem CID 11635
ChEBI CHEBI:32926
IUPAC-Name Octadecan
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Octadecane
Schmelzpunkt 28°C
Dichte 0.782 g/mL
Siedepunkt 317°C
Flammpunkt 166°C (330°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.439
Menge 2 kg
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol,acetone,ether and petroleum ether. Immiscible with water.
Formelmasse 254.5
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalline Masse/Schmelz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Octadecane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Octadecane