Learn More
N-(o-Tolyl)-Thioharnstoff, 97+ %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-(o-Tolyl)thiourea |
| Schmelzpunkt | 155°C to 158°C |
| Geruch | Odorless |
| Menge | 10 g |
| UN-Nummer | UN2811 |
| Beilstein | 2086802 |
| Formelmasse | 166.25 |
| Reinheit (%) | ≥97% |