Learn More
N,O-Dimethylhydroxylaminhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30387106
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30387106 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30387106 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD473400100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material N,O-Dimethylhydroxylamine Hydrochloride
CAS 6638-79-5
Summenformel C2 H7 N O . H Cl
Menge 100 g
Synonym N-Methoxymethylamine Hydrochloride, N-Methyl-N-methoxyamine Hydrochloride, O-Methyl Hydroxy(methyl)amine Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C2H7NO.ClH/c1-3-4-2;/h3H,1-2H3;1H
SMILES Cl.O(NC)C
IUPAC-Name N-Methoxymethanamin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 97.54
Formelmasse 97.0294