Learn More
N,O-Dimethylhydroxylaminhydrochlorid 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023671
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11468067
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17469.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 6638-79-5 | C2H8ClNO | 97.54 g/mol
N,O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride is used as a reagent in the preparation of 2-acyloxazoles from 2-oxazolemagnesium chloride and N-methoxy-N-methyl-3-oxo-butyramide from diketene. It is also used in amide coupling reactions to form Weinreb amides, which are useful in the Weinreb ketone synthesis. In addition, it is used in the preparation of an inhibitor of the NLS-derived BC peptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N,O-Dimethylhydroxylaminhydrochlorid wird als Reagenz bei der Herstellung von 2-Acyloxazolen von 2-Oxazolmagnesiumchlorid und N-Methoxy-N-methyl-3-Oxobutyramid aus Diketen verwendet. Es wird auch in Amidkupplungsreaktionen zur Bildung von Weinreb-Amiden verwendet, die für die Weinreb-Ketonsynthese nützlich sind. Darüber hinaus wird es bei der Herstellung eines Inhibitors der von NLS abgeleiteten BC-Peptide verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Dimethylsulfoxid und Methanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6638-79-5
Summenformel C2H8ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 97.54
MDL-Nummer MFCD00012485
InChI-Schlüssel USZLCYNVCCDPLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,o-dimethylhydroxylamine hydrochloride, n,o-dimethylhydroxylamine hcl, n-methoxymethylamine hydrochloride, methanamine, n-methoxy-, hydrochloride, o,n-dimethylhydroxylamine hydrochloride, n-methoxymethanamine hydrochloride, o,n-dimethyl-hydroxylamine hydrochloride, methoxy methyl amine hydrochloride, n,o-dimethylhydroxyamine hydrochloride, n,o-dimethylhydroxylaminehydrochloride
PubChem CID 81138
SMILES [H+].[Cl-].CNOC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride
Schmelzpunkt 112°C to 115°C
Menge 5 g
Beilstein 3650353
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,dimethyl sulfoxide and methanol.
IUPAC-Name Wasserstoffmethoxy(methyl)aminchlorid
Formelmasse 97.55
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: N,O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride