Learn More
N,O-Di-BOC-Hydroxylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10795432 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10795432 5 g Glasflasche 5 Gramm
10676810 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10795432 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 427880050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 85006-25-3 | Molecular Formula: C10H19NO5 | Molecular Weight: 233.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 85006-25-3
Summenformel C10H19NO5
Molekulargewicht (g/mol) 233.26
MDL-Nummer MFCD00034797
InChI-Schlüssel AGOSGCWATIJZHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl tert-butoxycarbonyl oxycarbamate, n,o-di-boc-hydroxylamine, tert-butyl n-tert-butoxycarbonyloxy carbamate, n,o-bis tert-butoxycarbonyl hydroxylamine, tert-butyl tert-butoxycarbonyl oxy carbamate, tert-butyl 1,1-dimethylethoxy carbonyl oxy carbamate, tert-butyl tert-butoxycarbonyloxy carbamate, tert-butoxycarbonylamino tert-butyl carbonate, tert-butyl 2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino carbonate, 2-tert-butoxy carbonyl amino oxy carbonyl oxy-2-methylpropane
PubChem CID 2728863
IUPAC-Name Tert-butyl-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-carbonat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NOC(=O)OC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N, O-Di-BOC-hydroxylamine
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 67°C to 70°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 233.26
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,O-Di-BOC-hydroxylamine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.