Learn More
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid, mit 10 % TMCS
Beschreibung
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid ist ein leistungsstarkes Silylierungsreagenz, das in der GC und GC-MS zur Derivatisierung einer breiten Palette von funktionellen Gruppen unter milden Bedingungen eingesetzt werden kann. NEIN. Es wird auch bei der HPLC-elektrochemischen Detektion von 8-Oxo-Desoxyguanosin und 8-Oxo-Guanin verwendet.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide |
| Namenshinweis | with 10% TMCS |
| Farbe | Farblos bis hellgelb |
| Flammpunkt | 23° (73°F) |
| Menge | 100 g |
| UN-Nummer | UN2924 |
| Beilstein | 3607620 |
| Empfindlichkeit | Moisture Sensitive |
| Formelmasse | 257.4 |
| Physikalische Form | Flüssig |
RUO– Nur für Forschungszwecke