Learn More
N, O-Bis(Trimethylsilyl)-Acetamid, für Gaschromatographie, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical ProdukteSpecifications
Specifications
| CAS | 10416-59-8 |
| Schmelzpunkt | -8°C |
| Farbe | Farblos bis hellgelb |
| Siedepunkt | 71°C |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Summenformel | C8H21NOSI2 |
| MDL-Nummer | 8270 |
| Menge | 10 mL |
| Formelmasse | 203.43g/mol |
| Physikalische Form | Flüssig |
Safety and Handling
Product Identifier
- N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.