Learn More
n-Nonansäure, TRC
Artikelnummer. 30471223
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30471223 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30471223 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN6493855G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nonanoic acid (Pelargonic acid)
CAS 112-05-0
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Summenformel C9 H18 O2
Menge 5 g
Synonym Nonanoic acid (7CI','8CI','9CI','ACI), 1-Octanecarboxylic acid, Emerion W 90PA, Emery 1202, Emery 1203, Grantrico, n-Nonanoic acid, n-Nonoic acid, n-Nonylic acid, n-Pelargonic acid, Nonoic acid, Nonylic acid, NSC 62787, NSC 65450, NSC 65455, Pelargonic acid, Prifrac 2914, Thinex
InChI-Formel InChI=1S/C9H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(10)11/h2-8H2,1H3,(H,10,11)
SMILES CCCCCCCCC(=O)O
IUPAC-Name Nonansäure
Molekulargewicht (g/mol) 158.24
Formelmasse 158.1307
Reinheit (%) >95