Learn More
n-Nonansäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10524064 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10524064 2.5 kg Kunststoff-Fass 2.50 Kilogramm
10786042 100 g Glasflasche 100 Gramm
10762495 500 g Glasflasche 500 Gramm
10622192 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10524064 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 356240025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    174.00 CHF
    144.65 CHF / 2.5 Kilogramm
    Sparen 29.35 CHF
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 112-05-0 | C9H18O2 | 158.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-05-0
Summenformel C9H18O2
Molekulargewicht (g/mol) 158.24
MDL-Nummer MFCD00004433
InChI-Schlüssel FBUKVWPVBMHYJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym pelargonic acid, n-nonanoic acid, nonylic acid, pelargic acid, nonoic acid, n-nonylic acid, n-nonoic acid, 1-octanecarboxylic acid, pelargon, cirrasol 185a
PubChem CID 8158
ChEBI CHEBI:29019
IUPAC-Name Nonansäure
SMILES CCCCCCCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Nonanoic acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 12.5°C
Farbe Farblos
Dichte 0.9000g/mL
Siedepunkt 254.0°C
Flammpunkt 114°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Kunststoff-Fass
Strukturformel CH3(CH2)7CO2H
Brechungsindex 1.4299 to 1.4339
Menge 2.5 kg
Beilstein 02, 352
Merck Index 15, 7179
Relative Dichte 0.9
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in alcohol, chloroform and ether, soluble in most other commmon organic solvents
Formelmasse 158.24
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Nonanoic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.