Learn More
N-nonan, 99 %, wasserfrei, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10755642 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10755642 100 mL AcroSeal™ Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 10755642 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 435631000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Nonane
CAS 111-84-2
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -53.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.7180g/mL
Siedepunkt 151.0°C
Flammpunkt 31°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Summenformel C9H20
Strukturformel CH3(CH2)7CH3
Brechungsindex 1.4040 to 1.4060
Menge 100 mL
Rückstand nach Verdampfung 0.0003% max.
Relative Dichte 0.718
Synonym n-nonane, shellsol 140, nonyl hydride, nonan, heptane, ethyl, unii-t9w3vh6g10, ccris 6081, hsdb 107, dsstox_cid_5796, nonane, analytical standard
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, slightly soluble in benzene, acetone, chloroform
InChI-Schlüssel BKIMMITUMNQMOS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCC
IUPAC-Name Nonan
Molekulargewicht (g/mol) 128.26
PubChem CID 8141
ChEBI CHEBI:32892
Formelmasse 128.26
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit