Learn More
n-Nonan 1000 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30319652
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30319652 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30319652 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGA09010086ME
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Nonane
CAS 111-84-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile n-Nonane
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C9 H20
Konzentration 1.000 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Nonane, NSC 72430, Nonane-5-C12, Shellsol 140, n-Nonane
InChI-Formel InChI=1S/C9H20/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-9H2,1-2H3
SMILES CCCCCCCCC
IUPAC-Name Nonan
Solvent or Matrix Methanol
Molekulargewicht (g/mol) 128.26
Menge 1 mL
Formelmasse 128,1565 g/mol