Learn More
N-Nitrososotalol, Mikromol
Beschreibung
N-Nitrososotalol, Mikromol
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Nitrososotalol |
| CAS | 134720-07-3 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | N-Nitrososotalol |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C12 H19 N3 O4 S |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | N-Nitrososotalol;Methanesulfonamide, N-[4-[1-hydroxy-2-[(1-methylethyl)nitrosoamino]ethyl]phenyl]-, N-[4-[1-Hydroxy-2-[(1-methylethyl)nitrosoamino]ethyl]phenyl]methanesulfonamide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H19N3O4S/c1-9(2)15(14-17)8-12(16)10-4-6-11(7-5-10)13-20(3,18)19/h4-7,9,12-13,16H,8H2,1-3H3 |
| Lösungstyp | Unverdünnt |
| SMILES | CC(C)N(CC(O)c1ccc(NS(=O)(=O)C)cc1)N=O |
| Mehr anzeigen |