Learn More
N-Nitrosopiperidin, TRC
Artikelnummer. 30005984
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30005984 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30005984 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN5453705G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-75-4
Summenformel C5 H10 N2 O
Molekulargewicht (g/mol) 114.15
Synonym Piperidine, 1-nitroso-, 1-Nitrosopiperidine, N-Nitrosopiperidine, NPI, NPIP, NSC 138
IUPAC-Name 1-Nitrosopiperidin
SMILES O=NN1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Nitrosopiperidine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H10N2O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H2
Formelmasse 114.0793
Reinheit (%) >95%