Learn More
N-Nitrosonebivolol, Mikromol
Artikelnummer. 30460041
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30460041 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30460041 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0947.040025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie Mikromol – Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
N-Nitrosonebivolol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Nitroso Nebivolol
CAS 1391051-68-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile N-Nitroso Nebivolol
Versandbedingung Eisbeutel (-20 °C)
Summenformel C22 H24 F2 N2 O5
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
InChI-Formel InChI=1S/C22H24F2N2O5/c23-15-3-7-19-13(9-15)1-5-21(30-19)17(27)11-26(25-29)12-18(28)22-6-2-14-10-16(24)4-8-20(14)31-22/h3-4,7-10,17-18,21-22,27-28H,1-2,5-6,11-12H2
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES OC(CN(CC(O)C1CCc2cc(F)ccc2O1)N=O)C3CCc4cc(F)ccc4O3
IUPAC-Name N,N-Bis[2-(6-fluorochroman-2-yl)-2-hydroxyethyl]nitroamid
Molekulargewicht (g/mol) 434.43
Menge 25 mg
Formelmasse 434,1653 g/mol