missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Nitrosoethylmethylamin, TRC

Artikelnummer. 17919869
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17919869 50 mg 50 Milligramm
18070540 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17919869 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN52595050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 10595-95-6
Summenformel C3 H8 N2 O
Molekulargewicht (g/mol) 88.11
Synonym Ethanamine, N-methyl-N-nitroso-, Ethylamine, N-methyl-N-nitroso- (7CI,8CI), N-Methyl-N-nitrosoethanamine, Ethylmethylnitrosamine, Methylethylnitrosamine, Methylethylnitrosoamine, N-Methyl-N-nitrosoethylamine, N-Nitroso-N-methylethylamine, N-Nitrosoethylmethylamine, N-Nitrosomethylethylamine, NEMA, Nitrosomethylethylamine, NMEA
IUPAC-Name N-Ethyl-N-Methylnitratamid
SMILES CCN(C)N=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N-Nitrosomethylethylamine
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C3H8N2O/c1-3-5(2)4-6/h3H2,1-2H3
Formelmasse 88.0637
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.