Learn More
N-Nitrosodipropylamin, TRC
Artikelnummer. 30004519
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30004519 25 g 25 Gramm
30011322 5 g 5 Gramm
18033710 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30004519 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN52548025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 621-64-7
Summenformel C6 H14 N2 O
Molekulargewicht (g/mol) 130.19
Synonym 1-Propanamine, N-nitroso-N-propyl-, Dipropylamine, N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), N-Nitroso-N-propyl-1-propanamine, Dipropylnitrosamine, N,N-Dipropylnitrosamine, N-Nitroso-N-di-n-propylamine, N-Nitrosodi-n-propylamine, N-Nitrosodipropylamine, NSC 133, N-Nitroso-di-n-propylamine
IUPAC-Name N,N-Dipropylnitroamid
SMILES CCCN(CCC)N=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Nitroso-di-n-propylamine
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H14N2O/c1-3-5-8(7-9)6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Formelmasse 130.1106