Learn More
N-Nitrosodiisopropylamin, TRC
Artikelnummer. 18083650
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18083650 25 mg 25 Milligramm
18010950 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18083650 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN52560025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 601-77-4
Summenformel C6 H14 N2 O
Molekulargewicht (g/mol) 130.188
Synonym 2-Propanamine, N-(1-methylethyl)-N-nitroso-, Diethylamine, 1,1'-dimethyl-N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), N-(1-Methylethyl)-N-nitroso-2-propanamine, Diisopropyl-N-nitrosamine, Diisopropylnitrosamine, N-Nitrodiisopropylamine, N-Nitrosodiisopropylamine, NSC 336, Nitrosodiisopropylamine, NDIPA, DIPNA, NDPA
IUPAC-Name N,N-di(Propan-2-yl)Lachstoff-Amino
SMILES CC(C)N(N=O)C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Nitrosodiisopropylamine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H14N2O/c1-5(2)8(7-9)6(3)4/h5-6H,1-4H3
Formelmasse 130.111
Reinheit (%) >95%