Learn More
N-Nitrosodiisopropylamin (1 mg/ml in Methanol), TRC
Artikelnummer. 18070800
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 x 1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18070800 1 x 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18070800 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCKIT89351X1ML
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Nitrosodiisopropylamine
CAS 601-77-4
Summenformel C6 H14 N2 O
Menge 1 x 1 mL
Synonym 2-Propanamine, N-(1-methylethyl)-N-nitroso-, Diethylamine, 1,1'-dimethyl-N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), N-(1-Methylethyl)-N-nitroso-2-propanamine, Diisopropyl-N-nitrosamine, Diisopropylnitrosamine, N-Nitrodiisopropylamine, N-Nitrosodiisopropylamine, NSC 336, Nitrosodiisopropylamine, NDIPA, DIPNA, NDPA
InChI-Formel InChI=1S/C6H14N2O/c1-5(2)8(7-9)6(3)4/h5-6H,1-4H3
SMILES CC(C)N(N=O)C(C)C
IUPAC-Name N,N-di(Propan-2-yl)Lachstoff-Amino
Molekulargewicht (g/mol) 130.188
Formelmasse 130.111
Concentration or Composition (by Analyte or Components) N-Nitrosodiisopropylamine 1 mg/mL