Learn More
N-Nitrosodiisobutylamin, Mikromol
Artikelnummer. 30460406
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30460406 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30460406 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3987.100100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie Mikromol – Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
N-Nitrosodiisobutylamin, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Nitrosodiisobutylamine
CAS 997-95-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile N-Nitrosodiisobutylamine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C8 H18 N2 O
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Dipropylamine, 2,2'-dimethyl-N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), 2-Methyl-N-(2-methylpropyl)-N-nitroso-1-propanamine, Diisobutylnitrosamine, Diisobutylnitrosoamine, N,N-Diisobutylnitrosamine, N-Nitroso-di-iso-butylamine, N-Nitrosodiisobutylamine, NSC 134
InChI-Formel InChI=1S/C8H18N2O/c1-7(2)5-10(9-11)6-8(3)4/h7-8H,5-6H2,1-4H3
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES CC(C)CN(CC(C)C)N=O
IUPAC-Name N,N-Bis(2-methylpropyl)nitroamid
Molekulargewicht (g/mol) 158.24
Menge 100 mg
Formelmasse 158,1419 g/mol