missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Nitrosodiethylamin, TRC

Artikelnummer. 18040820
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18040820 5 g 5 Gramm
18090720 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18040820 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN5254655G
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 55-18-5
Summenformel C4 H10 N2 O
Molekulargewicht (g/mol) 102.14
Synonym Ethanamine, N-ethyl-N-nitroso-, Diethylamine, N-nitroso- (6CI,8CI), N-Ethyl-N-nitrosoethanamine, DEN, DEN (mutagen), DENA, Diethylnitrosamide, Diethylnitrosamine, Diethylnitrosoamine, N,N-Diethylnitrosoamine, N-Nitroso-N,N-diethylamine, N-Nitrosodiethylamine, NDEA, NSC 132, Nitrosodiethylamine, N-Nitroso-diethylamine
IUPAC-Name N,N-Dimethylnitroamid
SMILES CCN(CC)N=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N-Nitroso-diethylamine
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H10N2O/c1-3-6(4-2)5-7/h3-4H2,1-2H3
Formelmasse 102.0793
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.