Learn More
N-Nitrosodi-(n-propyl)amin, Mikromol™
Artikelnummer. 18041680
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18041680 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18041680 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0487.200100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
N-Nitrosodi-(n-propyl)amin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Nitroso-di-n-propylamine
CAS 621-64-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile N-Nitroso-di-n-propylamine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C6 H14 N2 O
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 1-Propanamine, N-nitroso-N-propyl-, Dipropylamine, N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), N-Nitroso-N-propyl-1-propanamine, Dipropylnitrosamine, N,N-Dipropylnitrosamine, N-Nitroso-N-di-n-propylamine, N-Nitrosodi-n-propylamine, N-Nitrosodipropylamine, NSC 133, N-Nitroso-di-n-propylamine
InChI-Formel InChI=1S/C6H14N2O/c1-3-5-8(7-9)6-4-2/h3-6H2,1-2H3
SMILES CCCN(CCC)N=O
IUPAC-Name N,N-Dipropylnitroamid
Molekulargewicht (g/mol) 130.19
Menge 100 mg
Formelmasse 130,1106 g/mol