Learn More
N-Nitroso-N,N-di(3,5,5-Trimethylhexyl)Amin (>85 %), TRC
Artikelnummer. 17938014
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17938014 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17938014 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN525800100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1207995-62-7
Summenformel C18 H38 N2 O
Molekulargewicht (g/mol) 298.5071
Synonym 3,5,5-Trimethyl-N-nitroso-N-(3,5,5-trimethylhexyl)-1-hexanamine, 1-Hexanamine, 3,5,5-trimethyl-N-nitroso-N-(3,5,5-trimethylhexyl)-, N-Nitrosodiisononylamine
IUPAC-Name N,N-bis(3,5,5-Trimethylhexyl)Lachstoff-Amino
SMILES CC(CCN(CCC(C)CC(C)(C)C)N=O)CC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Nitrosodiisononylamine
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H38N2O/c1-15(13-17(3,4)5)9-11-20(19-21)12-10-16(2)14-18(6,7)8/h15-16H,9-14H2,1-8H3
Formelmasse 298.2984