missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Nitroso-N-Ethylbutylamin, TRC

Artikelnummer. 30009693
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30009693 10 mg 10 Milligramm
30010213 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30009693 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN52581010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 4549-44-4
Summenformel C6 H14 N2 O
Molekulargewicht (g/mol) 130.19
Synonym N-Nitroso-N-ethylbutylamine, 1-Butanamine, N-ethyl-N-nitroso- (9CI, ACI), Butylamine, N-ethyl-N-nitroso- (7CI, 8CI), N-Ethyl-N-nitroso-1-butanamine (ACI), Butylethylnitrosamine, Ethyl-n-butylnitrosamine, Ethylbutylnitrosamine, N-Butyl-N-ethylnitrosamine, N-Ethyl-N-butylnitrosamine, N-Ethyl-N-nitrosobutylamine, N-Nitroso-N-butyl-N-ethylamine, N-Nitrosoethyl-n-butylamine, Nitrosobutylethylamine, NSC 135
IUPAC-Name N-butyl-N-ethyllachstoffhaltiges Amino
SMILES CCCCN(CC)N=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N-Nitroso-N-ethylbutylamine
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H14N2O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h3-6H2,1-2H3
Formelmasse 130.1106
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.