missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Nitroso-N-ethylaniline, TRC

Artikelnummer. 30010634
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30010634 50 mg 50 Milligramm
18072050 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30010634 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN52587550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 612-64-6
Summenformel C8 H10 N2 O
Molekulargewicht (g/mol) 150.18
Synonym Aniline, N-ethyl-N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), N-Ethyl-N-nitrosobenzenamine, N-Ethyl-N-nitrosoaniline, N-Ethyl-N-phenylnitrosamine, N-Nitroso-N-ethylaniline, N-Nitrosoethylphenylamine, NSC 405070, N-Nitroso-N-ethyl-N-phenylamine, NEPhA
IUPAC-Name N-ethyl-N-phenylnitrous amide
SMILES CCN(N=O)c1ccccc1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N-Nitroso-N-ethylaniline
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H10N2O/c1-2-10(9-11)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
Formelmasse 150.0793
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.