Learn More
N-Nitroso-N-ethyl-N-isopropylamin 0,1 mg/ml in Methanol, Mikromol
Artikelnummer. 30460439
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30460439 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30460439 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0487.17L11000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie Mikromol – Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
N-Nitroso-N-ethyl-N-isopropylamin 0,1 mg/ml in Methanol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Ethyl-N-nitroso-2-propanamine
CAS 16339-04-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile N-Ethyl-N-nitroso-2-propanamine
Versandbedingung Eisbeutel (-20 °C)
Summenformel C5 H12 N2 O
Konzentration 0.1 mg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 2-Propanamine, N-ethyl-N-nitroso-, Diethylamine, 1-methyl-N-nitroso- (7CI,8CI), N-Ethyl-N-nitroso-2-propanamine, 1-Methyl-N-nitrosodiethylamine, Ethylisopropylnitrosamine
InChI-Formel InChI=1S/C5H12N2O/c1-4-7(6-8)5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
Lösungstyp Einheitliche Lösung
SMILES CCN(N=O)C(C)C
IUPAC-Name N-Ethyl-N-propan-2-ylnitroamid
Solvent or Matrix Methanol
Molekulargewicht (g/mol) 116.1616
Menge 1 mL
Formelmasse 116,095 g/mol