Learn More
N-Nitroso-N-di-n-butylamin 1,0 mg/ml in Methanol, Mikromol
Artikelnummer. 30458967
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30458967 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30458967 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0487.15L21000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie Mikromol – Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
N-Nitroso-N-di-n-butylamin 1,0 mg/ml in Methanol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Nitroso-di-n-butylamine
CAS 924-16-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile N-Nitroso-di-n-butylamine
Versandbedingung Eisbeutel (-20 °C)
Summenformel C8 H18 N2 O
Konzentration 1 mg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 1-Butanamine, N-butyl-N-nitroso-, Dibutylamine, N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), N-Butyl-N-nitroso-1-butanamine, Di-n-butylnitrosamine, Dibutylnitrosamine, N,N-Di-n-butylnitrosamine, N,N-Dibutylnitrosamine, N-Nitroso-N-di-n-butylamine, N-Nitrosodi-n-butylamine, N-Nitrosodibutylamine, NDBA, NSC 6830, Nitrosodibutylamine, N-Nitroso-di-n-butylamine
InChI-Formel InChI=1S/C8H18N2O/c1-3-5-7-10(9-11)8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Lösungstyp Einheitliche Lösung
SMILES CCCCN(CCCC)N=O
IUPAC-Name N,N-Dibutylenstickstoffamid
Solvent or Matrix Methanol
Molekulargewicht (g/mol) 158.24
Menge 1 mL
Formelmasse 158,1419 g/mol