missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Nitroso-di-n-Butylamin, TRC

Artikelnummer. 18053920
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18053920 100 mg 100 Milligramm
17979619 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18053920 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN525535100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 924-16-3
Summenformel C8 H18 N2 O
Molekulargewicht (g/mol) 158.24
Synonym 1-Butanamine, N-butyl-N-nitroso-, Dibutylamine, N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), N-Butyl-N-nitroso-1-butanamine, Di-n-butylnitrosamine, Dibutylnitrosamine, N,N-Di-n-butylnitrosamine, N,N-Dibutylnitrosamine, N-Nitroso-N-di-n-butylamine, N-Nitrosodi-n-butylamine, N-Nitrosodibutylamine, NDBA, NSC 6830, Nitrosodibutylamine, N-Nitroso-di-n-butylamine
IUPAC-Name N,N-Dibutylenstickstoffamid
SMILES CCCCN(CCCC)N=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N-Nitroso-di-n-butylamine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H18N2O/c1-3-5-7-10(9-11)8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Formelmasse 158.1419
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.