Learn More
N-Nitroso Desloratadin, TRC
Artikelnummer. 30468466
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30468466 5 mg
30483359 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30468466 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN5253705MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1246819-22-6
Summenformel C19 H18 Cl N3 O
Molekulargewicht (g/mol) 339.8187
Synonym 5H-Benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, 8-chloro-6,11-dihydro-11-(1-nitroso-4-piperidinylidene)-, 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(1-nitroso-4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, N-Nitroso desloratadine, N-Nitrosodesloratadine
IUPAC-Name 8-Chloro-11-(1-Nitrosopiperidin-4-Yliden)-5,6-Dihydrobenzo[1,2]Cyclohepta[2,4-b]Pyridin
SMILES Clc1ccc2C(=C3CCN(CC3)N=O)c4ncccc4CCc2c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(1-nitroso-4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H18ClN3O/c20-16-5-6-17-15(12-16)4-3-14-2-1-9-21-19(14)18(17)13-7-10-23(22-24)11-8-13/h1-2,5-6,9,12H,3-4,7-8,10-11H2
Formelmasse 339.1138
Reinheit (%) >95%