missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N,N'-Thiodiphthalimid (>90 %), TRC

Artikelnummer. 30473412
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30473412 500 mg
30482049 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30473412 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN597400500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 7764-29-6
Summenformel C16 H8 N2 O4 S
Molekulargewicht (g/mol) 324.31
Synonym 2,2'-thiobis(isoindoline-1,3-dione), N,N'-thiodi Phthalimide, 2,2'-Thiobis[1H-isoindole-1,3(2H)-dione], N,N'-Thiobisphthalimide
IUPAC-Name 2-(1,3-Dioxoisoindol-2-yl)Sulfanylisoindol-1,3-Dion
SMILES O=C1N(SN2C(=O)c3ccccc3C2=O)C(=O)c4ccccc14

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N,N'-Thiodiphthalimide
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H8N2O4S/c19-13-9-5-1-2-6-10(9)14(20)17(13)23-18-15(21)11-7-3-4-8-12(11)16(18)22/h1-8H
Formelmasse 324.0205
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.