Learn More
N-(n-Propyl)thioharnstoff, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388255
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11388255 1 g 1 Gramm
11398255 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11388255 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10149.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 927-67-3 | C4H10N2S | 118.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 927-67-3
Summenformel C4H10N2S
Molekulargewicht (g/mol) 118.20
MDL-Nummer MFCD00041195
InChI-Schlüssel UHGKYJXJYJWDAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-propylthiourea, 1-propyl-2-thiourea, 1-propylthiourea, propyl-2-thiourea, thiourea, propyl, thiourea, n-propyl, propyl isothiourea, thiourea,n-propyl, n-n-propyl thiourea, n-prop-2-en-1-ylthioformamide
PubChem CID 1615208
IUPAC-Name Propylthioharnstoff
SMILES CCCNC(N)=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(n-Propyl)thiourea
Schmelzpunkt 109°C to 112°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 1743064
Formelmasse 118.2
Reinheit (%) 98%