Learn More
N,N,Nft.,Nft.-Tetramethylethylendiamin, Reagenzqualität für Molekularbiologie, MP Biomedicals™
Alle ansehen MP Biomedicals ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine |
| CAS | 110-18-9 |
| Dichte | 0,775 g/ml bei 20 °C |
| Prozentgehaltsbereich | Ungefähr 99 % |
| Summenformel | C6H16N2 |
| MDL-Nummer | MFCD00008335 |
| Menge | 50 mL |
| Synonym | temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl |
| InChI-Schlüssel | KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CN(C)CCN(C)C |
| Mehr anzeigen |