Learn More
Alfa Aesar™ N,N',N″-Triphenylguanidin, 97 %
Artikelnummer. 11443078
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11443078
Marke: Alfa Aesar™ A18794.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Wird als Zwischenprodukt für die organische Synthese eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101-01-9
Summenformel C19H17N3
Molekulargewicht (g/mol) 287.366
MDL-Nummer MFCD00020648
InChI-Schlüssel FUPAJKKAHDLPAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n',n-triphenylguanidine, guanidine, n,n',n-triphenyl, sym-triphenylguanidine, guanidine, triphenyl, 1,2,3-trifenylguanidin, unii-i64b170qfg, 1,2,3-trifenylguanidin czech, guanidine, 1,2,3-triphenyl, phenyl 2-phenyl-1-phenylamino-2-azavinyl amine, triphenylguanidin
PubChem CID 7539
IUPAC-Name 1,2,3-Triphenylguanidin
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC(=NC2=CC=CC=C2)NC3=CC=CC=C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N',N''-Triphenylguanidine
Schmelzpunkt 142°C to 145°C
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 287.36
Reinheit (%) 97%