Learn More
N,N,N'-Trimethylethylendiamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398277
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11398277 5 g 5 Gramm
11308287 1 g 1 Gramm
11318287 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11398277 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 031785.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Wird als Vorstufe bei der Synthese eines neuartigen Gemini-Tensids verwendet, und zwar N,N-dimethyl-N-{2-[N'-methyl-N'(3-sulfopropyl)-alkylammonium]ethyl}-1-alkylammoniumbromid. Wird auch als Amin-Komponente zur In-situ-Bildung von alpha-Amino-Alkoxiden verwendet. Beteiligt an der Synthese von N,N'-dimethyl-N'-(2 -hydroxy-äthyl)-aethylendiamin.
N,N,N'-Trimethylethylenediamine is used as a precursor in the synthesis of a novel gemini surfactant viz. N,N-dimethyl-N-{2-[N'-methyl-N'-(3-sulfopropyl)-alkylammonium]ethyl}-1-alkylammonium bromides. It is also used as an amine component for in-situ formation of alpha-amino alkoxides. Further, it is involved in the synthesis of N,N'-dimethyl-N'-(2-hydroxy-aethyl)-aethylendiamin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
  • Wird als Vorläufer bei der Synthese von neuartigen Gemini-Tensiden verwendet, nämlich N,N-Dimethyl-N-{2-[N'-Methyl-N'-(3-sulfopropyl)-alkylammonium]ethyl}-1-Alkylammoniumbromide
  • Wird als Aminkomponente für die in-situ-Bildung von alpha-Amino-Alkoxiden verwendet, die an der Synthese von N,N'-Dimethyl-N'-(2-Hydroxy-Aethyl)-Aethylendiamin beteiligt sind
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 142-25-6
Summenformel C5H14N2
Molekulargewicht (g/mol) 102.181
MDL-Nummer MFCD00014874
InChI-Schlüssel HVOYZOQVDYHUPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n,n'-trimethylethylenediamine, n1,n1,n2-trimethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n'-trimethyl, 2-dimethylamino ethyl methyl amine, n,n,n-trimethylethylenediamine, ethylenediamine, n,n,n'-trimethyl, n1,n1,n2-trimethyl-1,2-ethanediamine, 1,2-ethanediamine, n1,n1,n2-trimethyl, dimethyl 2-methylamino ethyl amine, n,n,n'-trimethylethane-1,2-diamine
PubChem CID 67338
IUPAC-Name N,N',N'-Trimethylethan-1,2-diamin
SMILES CNCCN(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N,N'-Trimethylethylenediamine
Dichte 0.804 g/mL
Siedepunkt 116°C to 118°C
Flammpunkt 9°C (49°F)
Geruch Amine-like
Strukturformel (CH3)2NCH2CH2NHCH3
Brechungsindex 1.419
Menge 5 g
UN-Nummer UN2733
Formelmasse 102.18
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit