Learn More
N,N,N'-Trimethylethylendiamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10394542 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10394542 5 g Glasflasche 5 Gramm
10406252 25 g Glasflasche -
10307773 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10394542 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 366910050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 142-25-6 | C5H14N2 | 102.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 142-25-6
Summenformel C5H14N2
Molekulargewicht (g/mol) 102.18
MDL-Nummer MFCD00014874
InChI-Schlüssel HVOYZOQVDYHUPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n,n'-trimethylethylenediamine, n1,n1,n2-trimethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n'-trimethyl, 2-dimethylamino ethyl methyl amine, n,n,n-trimethylethylenediamine, ethylenediamine, n,n,n'-trimethyl, n1,n1,n2-trimethyl-1,2-ethanediamine, 1,2-ethanediamine, n1,n1,n2-trimethyl, dimethyl 2-methylamino ethyl amine, n,n,n'-trimethylethane-1,2-diamine
PubChem CID 67338
IUPAC-Name N,N',N'-Trimethylethan-1,2-diamin
SMILES CNCCN(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N, N, N'-Trimethylethylenediamine
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 0.8000g/mL
Siedepunkt 116°C to 118°C
Flammpunkt 9°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2NCH2CH2NHCH3
Brechungsindex 1.4185 to 1.4205
Menge 5 g
Beilstein 04, I, 415
Relative Dichte 0.8
Formelmasse 102.18
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N,N'-Trimethylethylenediamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.