Learn More
N,N,N'-Trimethyl-1,3-propandiamin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N,N,N'-Trimethyl-1,3-propanediamine |
| CAS | 4543-96-8 |
| Summenformel | C6H16N2 |
| Menge | 2.5 g |
| Synonym | N,N,N'-Trimethyl-1,3-propanediamine, (3-Dimethylaminopropyl)methylamine, 3-(Dimethylamino)-N-methylpropylamine, Methyl[3-(dimethylamino)propyl]amine, N,N,N'-Trimethyl-1,3-diaminopropane, N,N,N'-Trimethylpropan-1,3-diamine, N,N,N'-Trimethyltrimethylenediamine, N-(3-Dimethylaminopropyl)-N-methylamine, N-(3-Dimethylaminopropyl)methylamine, N1,N1,N3-Trimethylpropane-1,3-diamine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H16N2/c1-7-5-4-6-8(2)3/h7H,4-6H2,1-3H3 |
| SMILES | CNCCCN(C)C |
| IUPAC-Name | N,N',N'-Trimethylpropan-1,3-diamin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 116.2 |
| Formelmasse | 116.1313 |