Learn More
N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamin, Elektrophorese-Qualität MP Biomedicals
Artikelnummer. 11471612 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 ml
Packungsgröße:
50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11471612 50 ml 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11471612 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 04805615
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.00 CHF
    112.94 CHF / 50 Milliliter
    Sparen 6.06 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
110-18-9 (TEMED) Reinheit: > 99 % Polymerisationsbeschleuniger für Polyacrylamid-Gelbildung
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N,N«,N«-Tetramethyl-Ethylendiamin
CAS 110-18-9
Summenformel C6H16N2
Menge 50 ml
Synonym n,n,n',n'-Tetramethylethylenediamin, 1,2-bis-Dimethylaminoethan, Tetramethylethylendiamin, Tetramethyldiaminethan, Propamin d, n1,n1,n2,n2-Tetramethylethan-1,2-diamin, 1,2-Ethandiamin, n,n,n',n'-Tetramethyl, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl
InChI-Schlüssel KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)CCN(C)C
IUPAC-Name N,N,N',N'-Tetramethylethan-1,2-diamin
Molekulargewicht (g/mol) 116.208
PubChem CID 8037
ChEBI CHEBI:32850
Reinheit (%) ≥99%
Güte Elektrophorese
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • TEMED, Electrophoresis Grade
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N,N',N'-tetramethylethylenediamine