Learn More
Thermo Scientific Chemicals N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamin, Elektrophoresequalität
Artikelnummer. 15400327
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15400327 100 mL 100 Milliliter
15490317 25 mL 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15400327 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J63734.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 110-18-9 | C6H16N2 | 116.208 g/mol
N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine is used as polymerization accelerator in gel electrophoresis, solvent and oxidizing reagent. N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine is used as anti-hyperlipidemic, plant growth stimulator, pathogen growth inhibitor, confers plant disease resistance. TEMED is used with ammonium persulfate to catalyze the polymerization of acrylamide when making polyacrylamide gels, used in gel electrophoresis. TMEDA is widely employed as a ligand for metal ions. TEMED can also be a component of Hypergolic propellants. Tetramethylethylenediamine (TEMED) is an essential catalyst for polyacrylamide gel polymerization. TEMED is frequently used with another catalyst, APS, for the preparation of polyacrylamide gels for protein and nucleic acid analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N,N,N′,N′-Tetramethylethylendiamin wird als Polymerisationsbeschleuniger in der Gelelektrophorese, als Lösungsmittel und oxidierendes Reagenz verwendet. N,N,N′,N′-Tetramethylethylendiamin wird als Anti-Hyperlipidämie, Pflanzenwachstumsstimulator und Pathogenwachstumshemmer eingesetzt und wirkt resistent gegen Pflanzenkrankheiten. TEMED wird zusammen mit Ammoniumpersulfat verwendet, um die Polymerisation von Acrylamid bei der Herstellung von Polyacrylamidgelen zu katalysieren, die in der Gelelektrophorese eingesetzt werden. TMEDA wird häufig als Ligand für Metallionen eingesetzt. TEMED kann auch ein Bestandteil hypergolischer Treibmittel sein. Tetramethylethylendiamin (TEMED) ist ein wesentlicher Katalysator für die Polyacrylamid-Gelpolymerisation. TEMED wird häufig mit einem anderen Katalysator (APS) zur Vorbereitung von Polyacrylamid-Gelen zur Protein- und Nukleinsäureanalyse verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 10 mg/ml bei 20 °C.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln, Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden, Kupfer, Quecksilber, Wasser, Feuchtigkeit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-18-9
Summenformel C6H16N2
Molekulargewicht (g/mol) 116.208
MDL-Nummer MFCD00008335
InChI-Schlüssel KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl
PubChem CID 8037
ChEBI CHEBI:32850
IUPAC-Name N,N,N',N'-Tetramethylethan-1,2-diamin
SMILES CN(C)CCN(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
Schmelzpunkt -55°C
Farbe Farblos
Dichte 0.775
Siedepunkt 120°C to 122°C
Flammpunkt 18°C (154°F)
Geruch Unpleasant
Strukturformel (CH3)2NCH2CH2N(CH3)2
Brechungsindex 1.418
Menge 100 mL
UN-Nummer UN2372
Beilstein 1732991
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,9134
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 10mg/mL at 20°C.
Formelmasse 116.21
Güte Elektrophorese
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine, Electrophoresis Grade
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Bis(dimethylamino)ethane