Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine |
| CAS | 110-18-9 |
| Farbe | Farblos |
| Dichte | 0,77 g/ml bei 25 °C |
| Summenformel | C6H16N2 |
| Menge | 10 mL |
| Synonym | temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl |
| InChI-Schlüssel | KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CN(C)CCN(C)C |
| IUPAC-Name | N,N,N',N'-Tetramethylethan-1,2-diamin |
| Mehr anzeigen |