Learn More
N,N,N',N'-Tetramethyl-p-Phenylendiamin Dihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30455448
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30455448 10 g 10 Gramm
30454823 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30455448 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT88956810G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 637-01-4
Summenformel C10H16N2 . 2(HCl)
Molekulargewicht (g/mol) 237.17
IUPAC-Name 1-N,1-N,4-N,4-N-Tetramethylbenzol-1,4-diamin;dihydrochlorid
SMILES Cl.Cl.CN(C)c1ccc(cc1)N(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylenediamine Dihydrochloride
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H16N2.2ClH/c1-11(2)9-5-7-10(8-6-9)12(3)4;;/h5-8H,1-4H3;2*1H
Formelmasse 236.0847